Documenti fondamentali
731501
Sigma-Aldrich
D-Glucose-4,5,6-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Labeled Glucose, Dextrose-4,5,6-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H12O6
Peso molecolare:
183.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
WQZGKKKJIJFFOK-UGEGYHQVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)