Documenti fondamentali
588555
Sigma-Aldrich
Butyric acid-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
Butanoic acid-d8
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
-6--3 °C (lit.)
Densità
1.050 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2/hD
FERIUCNNQQJTOY-FNQDQTMCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)