Documenti fondamentali
233315
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.9 atom % D
Sinonimo/i:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Formula condensata:
CD3CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.08
Beilstein:
1748971
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥99.9 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0500% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. ebollizione
115.5 °C (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Descrizione generale
Acetic acid-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Applicazioni
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E,9Z)-CLA (conjugated linoleic acid) and Pr(CD3COO)3.D2O (deuterium analog of praseodymium (III) acetate hydrate).
Altre note
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
ChemisTwin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and spectroscopic properties of praseodymium (III) acetate hydrate
Hehlen MP, et al
Inorganic Chemistry, 30(10), 2273-2277 (1991)
Reaction of 13N produced by recoil deuterons in pile-irradiated acetic acid-d4 and malonic acid-d4.
Sensui Y, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 118(1), 23-31 (1987)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)