448168
Hexanoic-d11 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
Caproic acid-d11,OH
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
-3 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
FUZZWVXGSFPDMH-GILSBCIXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?