Key Documents
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Caproic acid-2,2-d2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)