Documenti fondamentali
617040
Sigma-Aldrich
Heptanoic-d13 acid
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)5CO2H
Peso molecolare:
143.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Spostamento di massa
M+13
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
MNWFXJYAOYHMED-UTBWLCBWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)