808997
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D9HO2
Peso molecolare:
111.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?