Documenti fondamentali
282448
Sigma-Aldrich
Propionic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propanoic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
-24--23 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1
XBDQKXXYIPTUBI-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot