Key Documents
640689
Sigma-Aldrich
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propyl alcohol-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
97 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)