Documenti fondamentali
605034
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)