634565
Lithium perchlorate
battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium cloricum, Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries