Documenti fondamentali
359386
Sigma-Aldrich
Manganese(II) perchlorate hydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
Mn(ClO4)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.84 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Mn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mn.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
VAZHKDVMMUBWIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods