715301
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate)
Sinonimo/i:
Manganese triflate, Manganese trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F6MnO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Impurezze
5% metallic Mn
Punto di fusione
>400 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate) is also known as manganese triflate. It is used as a catalyst in organic synthesis for the oxidation of various hydrocarbons, epoxidation, and C-H oxidation reactions.
Applicazioni
Catalyst for:
- Biginelli reactions
- Methanolysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
715301-1G | 4061832849423 |