401404
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Sinonimo/i:
Cobaltous perchlorate hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals and lumps
Livello qualitativo
Concentrazione
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
KPOBHNYTWJSVKF-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods