Documenti fondamentali
309303
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate hexahydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
Mg(ClO4)2·6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99%
Stato:
crystalline
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Magnesium perchlorate hexahydrate is a highly hygroscopic metal hydrate that can be dehydrated to prepare anhydrous magnesium perchlorate. It can be used as an electrophilic catalyst for non-enzymic reduction of synthetic dihydropyridines. It may also be used in the formation of magnesium ion batteries.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magnesium Perchlorate
Chakraborti AK, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 36(10) (2001)
Stability of perchlorate hydrates and their liquid solutions at the Phoenix landing site Mars
Chevrier VF, et al.
Geophysical Research Letters, 36(10) (2009)
Water-Activated VOPO4 for Magnesium Ion Batteries
Ji X, et al.
Nano Letters, 18(10), 6441-6448 (2018)