617180
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuterated DEHP, Deuterated bis(2-ethylhexyl)phthalate, Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-3,4,5,6-d4 bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
231 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-50 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?