Documenti fondamentali
616494
Sigma-Aldrich
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D4H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. eboll.
327 °C (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)