Documenti fondamentali
34204
Supelco
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D4H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.