42446
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl phthalate, Phthalic acid bis(8-methylnonyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.477-1.481
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?