Key Documents
720186
Sigma-Aldrich
Bisphenol-A-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol-13C12
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(13C6H4OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
crystals
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
158-159 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)