Documenti fondamentali
588806
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-methyl-d6, 4,4-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), 4,4·-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), Deuterated bisphenol A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
220 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3
IISBACLAFKSPIT-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.