614025
Bisphenol A-(diphenyl-d8)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-d4)propane
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
220 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C(C)(C)c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
IISBACLAFKSPIT-UWAUJQNOSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)