CHO Cell Line from Chinese hamster ovary
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85050302, hamster ovary, Epithelial
Sinonimo/i:
CHO Cells, CHO-ori Cells, Chinese Hamster Ovary Cells, Chinese hamster ovary cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 85050302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85050302-1VL
Disponibilità
not available in Japan
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploid, modal no. 20
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
- to generate CHO cells expressing LY6/PLAUR domain containing 3 (LYPD3)
- to carry out the vaginolysin (VLY) cytolytic activity assay
- as host cells to produce glucagon-like peptide 1 receptor (GLP1R)
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com