4M9148-U
50 Component Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Sinonimo/i:
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 3 × 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
4M9148-U | 4061832422343 |