A-054
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 3 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
in H2O (varied conc.)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1