Key Documents
719552
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5-Estratriene-3-17β-diol-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C15H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
178-179 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)