Documenti fondamentali
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C15H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
731668-1000UG4061833240342
731668-100UG4061833638101
731668-250UG4061833638125
731668-500UG4061833638149