376663
Diisononyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade
Sinonimo/i:
DINP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 200 °C)
Stato
viscous liquid
Composizione
ester content, ≥99% (mixture of C9 isomers)
Impurezze
≤0.15% dioctyl phthalate (typical)
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
456.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
236 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?