217158
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Benzoic-d5 acid-(phenyl-d5), Deuterated benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1061 °F
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?