181625
Poly(Bisphenol A carbonate)
average Mw ~45,000 by GPC
Sinonimo/i:
4,4′-Dihydroxydiphenyl-2,2-propane carbonate polymer, Bisphenol A carbonate homopolymer, Carbonic acid-4,4′-dihydroxydiphenyl-2,2-propane copolymer, Poly(dian carbonate), Poly[2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane carbonate]
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~45,000 by GPC
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.585
Temp. transizione
Tg 150 °C
Tm 267 °C
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare transparent nanocomposites for optical applications.
- To study the wettability of graphene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?