18634
Paraffin wax
meets analytical specification of Ph. Eur., pastilles, white
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
pastilles
Livello qualitativo
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur.
Impurezze
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
Colore
white
Punto di fusione
43-95 °C
Temp. transizione
solidification point 50-61 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?