700193
Polyetherimide
melt index 9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
Sinonimo/i:
PEI, Poly(bisphenol A anhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(bisphenol A dianhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(ether imide), Poly-[2,2′bis(4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenylpropane)-1,3-phenylene bisimide]
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- PEI/ BaTi4O9 composites,
- PEI/glass fiber composites,
- Nanocomposite PEI/TiO2-sulfonated polymer membranes,
- Nanoparticles coated PEI-polyurethane (SiO2/PEI-PU) nanofibrous composite membranes,
- Single walled nanotubes (SWNTs)/PEI nanocomposites.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?