Documenti
GF02101543
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, natural
Sinonimo/i:
EI316300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 021-015-43
Peso
2000 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3