Key Documents
GF29202858
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
EI316300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 292-028-58
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)