428302
Polysulfone
average Mw ~35,000 by LS, average Mn ~16,000 by MO, pellets (Transparent)
Sinonimo/i:
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene], Polysulfone resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets (Transparent)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
1022 °F
Indice di fluidità
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
PM
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
Viscosità ridotta
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
Densità
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells