Documenti fondamentali
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Sinonimo/i:
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Formula condensata:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
pellets
Temp. transizione
Tg 192 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C12H10O4S.C6H6O2/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,13-14H;1-4,7-8H
AEAZYDFBOSHKHS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6