181781
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
powder
Sinonimo/i:
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-dimethylphenylene oxide)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Temp. transizione
Tg 211 °C
Tm 268 °C
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?