472360
Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Sinonimo/i:
Poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
granular
Indice di fluidità
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 221 °C (onset)
Solubilità
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)