Documenti fondamentali
425540
Sigma-Aldrich
Boron subphthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Sinonimo/i:
Boron(III) subphthalocyanine chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H12BClN6
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Dye content, ~85%
Punto di fusione
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.54 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.56 %
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.46 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.22 V
  • Fill Factor (FF): 0.21
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.02 %
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.21 V
  • Fill Factor (FF): 0.31
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.13 %
Stringa SMILE
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copper hexadecafluorophthalocyanine (F16CuPc) as an electron accepting material in bilayer small molecule organic photovoltaic cells
Yang, J. L.; et al.
Organic Electronics, 11, 1399?1402-1399?1402 (2010)