446653
Copper(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
F16CuPc
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 80%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
689 nm
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Cu/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
FJAOBQORBYMRNO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
446653-250MG | |
446653-1G | 4061832286150 |