414093
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
ethylene 32 mol %
Sinonimo/i:
PVA-co-PE
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
3.8 g/10 min (210°C)
Composizione
ethylene, 32 mol %
Durezza
100 (Rockwell M, ASTM D 785)
Impurezze
<0.7% polymerized vinyl acetate
Temp. transizione
Tm 183 °C (DSC peak)
Tg 69 °C
Solubilità
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
Densità
1.19 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?