GF61652707
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
SU341025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-527-07
Lunghezza
1 m
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3