Documenti fondamentali
34193
Supelco
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
384 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3