608882
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
CH3CO215NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
40-70 atom % 15N
PM
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)