Documenti fondamentali
608599
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)213CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.07
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)