Key Documents
606448
Sigma-Aldrich
Acrolein-13C3
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenal-13C3
About This Item
Formula condensata:
H213C=13CH13CHO
Peso molecolare:
59.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥90% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Impurezze
≤10% water
P. eboll.
53 °C (lit.)
Punto di fusione
-87 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH][13CH]=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i1+1,2+1,3+1
HGINCPLSRVDWNT-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.