Documenti fondamentali
8.05901
Sigma-Aldrich
Metil vinil chetone
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Metil vinil chetone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-160-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
100 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
491 °C
Potenza
23.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
35 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.1-15.6 % (v/v)
P. ebollizione
80-81 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point -7 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=C(C)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il metil vinil chetone (MVK) è un composto organico che appartiene alla classe degli enoni. È un reagente di sintesi utile in sintesi organica per la preparazione di diversi composti organici. Il metil vinil chetone è un sintone 3-ossobutilico, che può dar luogo a una reazione di addizione 1,4 coniugata (addizione di Michael). L′MVK è suscettibile di dare luogo a polimerizzazione anionica, ragione per cui viene generalmente conservato in presenza di idrochinone, che inibisce la polimerizzazione.
Applicazioni
Il metil vinil chetone può essere utilizzato anche come reagente per la sintesi di:
  • Isocumarine per reazione di ciclizzazione regioselettiva catalizzata da Pd con o-ortoalchinilbenzoati, in presenza di LiCl.      
  • Derivati di furano e pirrolo per reazione di addizione 1,4-carbonilativa con acidi arilboronici catalizzata da Rh.      
  • Composti poli(p-idrossistirenici) via co-polimerizzazione radicale con derivati del p-idrossistirene.     
  • 4-aril-3-tiocianato-butan-2-oni per reazione con sali di arildiazonio in presenza di catalizzatori di rame(II).
Risultati analitici
Tenore (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (20°C/ 4°C): 0.850 - 0.860
Tenore (GC, area%): ≤ 5.0 % (a/a)
Identità (IR): test superato
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
3-Penten-2-one 70%
Sigma-Aldrich
145017
3-Penten-2-one