BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Risultati analitici
BCR548
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)