Key Documents
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenal-2-13C
About This Item
Formula condensata:
H2C=13CHCHO
Peso molecolare:
57.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥90% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Impurezze
≤10% water
P. eboll.
53 °C (lit.)
Punto di fusione
-87 °C (lit.)
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)