606057
L-Lactic acid-1-13C solution
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Packaged as gram of solution
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
85 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.